Learn More
Dimethyl(1-Diazo-2-oxopropyl)phosphonat, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Dimethyl (1-Diazo-2-oxopropyl)phosphonate |
| CAS | 90965-06-3 |
| Summenformel | C5H9N2O4P |
| Menge | 2.5 g |
| Synonym | Bestmann-Ohira Reagent, 1-Diazo-1-(dimethyl phosphono)acetone, Bestmann Reagent, Dimethyl (1-Azo-2-oxopropyl)phosphonate, Dimethyl (1-azoacetonyl)phosphonate, Dimethyl (1-Diazo-2-oxopropyl)phosphonate, Dimethyl (acetyldiazomethyl)phosphonate, Ohira-Bestmann Phosphonate Ohira-Bestmann Reagent, Ohira's Reagent, α-Azido-α-(Dimethyl phosphono)acetone |
| InChI-Formel | InChI=1S/C5H9N2O4P/c1-4(8)5(7-6)12(9,10-2)11-3/h1-3H3 |
| SMILES | O=C(C)C(P(OC)(OC)=O)=[N+]=[N-] |
| Molekulargewicht (g/mol) | 192.11 |
| Formelmasse | 192.03 |