Learn More
Dimethyl (1-Diazo-2-Oxopropyl)phosphonat, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 17162139 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
17162139 5 g 5 Gramm
17152139 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17162139 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 466020050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 90965-06-3 | C5H9N2O4P | 192.11 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 90965-06-3
Summenformel C5H9N2O4P
Molekulargewicht (g/mol) 192.11
InChI-Schlüssel SQHSJJGGWYIFCD-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-Name 1-(Diazyn-1-ium-1-yl)-1-(dimethoxyphosphoryl)prop-1-en-2-olat
SMILES COP(=O)(OC)C([N+]#N)=C(C)[O-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dimethyl (1-diazo-2-oxopropyl)phosphonate
Prozentgehaltsbereich 95%
Menge 5 g
Formelmasse 192.11