Learn More
Dimethyl1,4-Cyclohexandion-2,5-Dicarboxylat, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11436916
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11436916 100 g 100 Gramm
11426916 25 g 25 Gramm
11446916 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11436916 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B24008.22
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 6289-46-9 | C10H12O6 | 228.20 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
Dimethyl1,4-cyclohexandione-2,5-dicarboxylat wird bei der Herstellung von Pigmenten wie Pigmentrot122 und Pigmentviolett19 verwendet. Kann auch mit 2,4-Diamino-phenol reagieren, wodurch 2,5-Bis-(3-amino-4-hydroxy-phenylamino)-cyclohexa-1,4-diene-1,4-dicarbonsäure Dimethylester entsteht.
Löslichkeit
Löslich in Wasser 0.0016 g/l.
Hinweise
Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Bei Raumtemperatur lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6289-46-9
Summenformel C10H12O6
Molekulargewicht (g/mol) 228.20
MDL-Nummer MFCD00001607
InChI-Schlüssel MHKKFFHWMKEBDW-UHFFFAOYNA-N
Synonym dimethyl succinylsuccinate, dimethyl 1,4-cyclohexanedione-2,5-dicarboxylate, succinosuccinic acid, dimethyl ester, dmss, dimethyl succinylosuccinate, dimethyl 2,5-dioxo-1,4-cyclohexanedicarboxylate, dimethyl succinylo succinate, 1,4-cyclohexanedicarboxylic acid, 2,5-dioxo-, dimethyl ester, 2,5-dioxo-1,4-cyclohexanedicarboxylic acid dimethyl ester, 1,4-cyclohexanedicarboxylic acid, 2,5-dioxo-, 1,4-dimethyl ester
PubChem CID 94866
SMILES COC(=O)C1CC(=O)C(CC1=O)C(=O)OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dimethyl 1,4-cyclohexanedione-2,5-dicarboxylate
Schmelzpunkt 152°C to 156°C
Menge 100 g
Löslichkeitsinformationen Soluble in water 0.0016g/L.
IUPAC-Name Dimethyl 2,5-Dioxocyclohexan-1,4-Dicarboxylat
Formelmasse 228.2
Reinheit (%) ≥99%