Learn More
Dimethyl 1,4-cyclohexandion-2,5-dicarboxylat, +99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10580204 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10580204 50 g Glasflasche -
10553411 100 g Glasflasche 100 Gramm
10379480 500 g Glasflasche 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10580204 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 271810500
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 6289-46-9 | C10H12O6 | 228.20 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6289-46-9
Summenformel C10H12O6
Molekulargewicht (g/mol) 228.20
MDL-Nummer MFCD00001607
InChI-Schlüssel MHKKFFHWMKEBDW-UHFFFAOYNA-N
Synonym dimethyl succinylsuccinate, dimethyl 1,4-cyclohexanedione-2,5-dicarboxylate, succinosuccinic acid, dimethyl ester, dmss, dimethyl succinylosuccinate, dimethyl 2,5-dioxo-1,4-cyclohexanedicarboxylate, dimethyl succinylo succinate, 1,4-cyclohexanedicarboxylic acid, 2,5-dioxo-, dimethyl ester, 2,5-dioxo-1,4-cyclohexanedicarboxylic acid dimethyl ester, 1,4-cyclohexanedicarboxylic acid, 2,5-dioxo-, 1,4-dimethyl ester
PubChem CID 94866
IUPAC-Name Dimethyl 2,5-Dioxocyclohexan-1,4-Dicarboxylat
SMILES COC(=O)C1CC(=O)C(CC1=O)C(=O)OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dimethyl 1, 4-cyclohexanedione-2, 5-dicarboxylate
Namenshinweis 99+%
Schmelzpunkt 154°C to 157°C
Farbe Beige-Gelb bis Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99+%
Verpackung Glasflasche
Menge 50 g
Beilstein 10, IV, 3514
Formelmasse 228.2
Reinheit (%) 99+%
Physikalische Form Feines Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Produktidentifikator
  • Dimethyl 1,4-cyclohexanedione-2,5-dicarboxylate