Learn More
Dimethoxymethylvinylsilan, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Siedepunkt | 102°C to 104°C |
| Chemischer Name oder Material | Dimethoxymethylvinylsilane |
| Menge | 100 g |
| UN-Nummer | UN1993 |
| Beilstein | 3043765 |
| Flammpunkt | 5°C (41°F) |
| Formelmasse | 132.23 |
| Reinheit (%) | 97% |
| Brechungsindex | 1.395 |
| Empfindlichkeit | Moisture sensitive |
| Mehr anzeigen |