Learn More
Dimethoxydimethylsilan, ≥ 95 %, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10527020 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
100 mL
1 L
Verpackung:
AcroSeal™ Glasflasche
Packungsgröße:
1 Liter
100 Milliliter
Artikelnummer. 10527020
Marke: Thermo Scientific Acros 351531000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 1112-39-6 | C4H12O2Si | 120.22 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1112-39-6
Summenformel C4H12O2Si
Molekulargewicht (g/mol) 120.22
MDL-Nummer MFCD00025691
InChI-Schlüssel JJQZDUKDJDQPMQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym dimethyldimethoxysilane, silane, dimethoxydimethyl, kbm 22, unii-a3qdb1rs1c, dimethyl dimethoxysilane, dimethoxy dimethyl silane, a3qdb1rs1c, dimethoxy-dimethylsilane, dimethyl dimethoxy silane, dimethyl dimethoxy silicane
PubChem CID 66187
IUPAC-Name Dimethoxydimethylsilan
SMILES CO[Si](C)(C)OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dimethoxydimethylsilane
Schmelzpunkt -80.0°C
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 0.8650g/mL
Siedepunkt 81.0°C to 82.0°C
Flammpunkt −8°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 95% min. (GC)
Verpackung AcroSeal™ Glasflasche
Strukturformel (CH3)2Si(OCH3)2
Brechungsindex 1.3690 to 1.3710
Menge 100 mL
Relative Dichte 0.865
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: reacts with water to form methanol
Formelmasse 120.23
Reinheit (%) 95+%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Dimethoxydimethylsilane