Learn More
Dimethenamid, TRC
Artikelnummer. 17938159
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
Packungsgröße:
5 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17938159 5 mg 5 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17938159 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD4605805MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 17-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 87674-68-8
Summenformel C12 H18 Cl N O2 S
Molekulargewicht (g/mol) 275.79
Synonym 2-Chloro-N-(2,4-dimethyl-3-thienyl)-N-(2-methoxy-1-methylethyl)acetamide, Dimethenamid, Fieldstar, Frontier, SAN 582, SAN 582H
IUPAC-Name 2-Chlor-N-(2,4-Dimethylthiophen-3-yl)-N-(1-Methoxypropan-2-yl)Acetamid
SMILES COCC(C)N(C(=O)CCl)c1c(C)csc1C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dimethenamid
Menge 5 mg
InChI-Formel InChI=1S/C12H18ClNO2S/c1-8-7-17-10(3)12(8)14(11(15)5-13)9(2)6-16-4/h7,9H,5-6H2,1-4H3
Formelmasse 275.0747