Learn More
Dimethallylcarbonat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11474347
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11474347 25 g -
11464347 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11474347 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B20414.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 64057-79-0 | C9H14O3 | 170.21 g/mol
It is used as an intermediate in enantioselective tsuji enol silane allylation reaction.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Wird als Zwischenprodukt in der enantioselektiven Tsuji-Enol-Silan-Allylierungsreaktion verwendet.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 64057-79-0
Summenformel C9H14O3
Molekulargewicht (g/mol) 170.21
MDL-Nummer MFCD00008598
InChI-Schlüssel SKCUYCAPQSWGBP-UHFFFAOYSA-N
Synonym dimethallyl carbonate, bis 2-methylallyl carbonate, bis methallyl carbonate, bis 2-methyl-2-propenyl carbonate, 2-propen-1-ol, 2-methyl-, carbonate 2:1, 2-methyl-2-propen-1-ol carbonate 2:1, 2-propen-1-ol, 2-methyl-, 1,1'-carbonate, carbonic acid, bis 2-methylallyl ester, bis 2-methylprop-2-en-1-yl carbonate, acmc-1biju
PubChem CID 47083
IUPAC-Name Bis(2-methylprop-2-enyl)carbonat
SMILES CC(=C)COC(=O)OCC(C)=C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dimethallyl carbonate
Siedepunkt 199°C to 202°C
Menge 25 g
Formelmasse 170.21
Reinheit (%) 97%