Learn More
Dimethachlor 100 μg/ml in Methanol, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30318413
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30318413 1 mL 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30318413 Lieferant Dr. Ehrenstorfer Lieferanten-Nr. DREXA09010183ME
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Entdecken Sie die von Dr. Ehrenstorfer zertifizierten Referenzmaterialien: Erhältlich in verschiedenen Formaten, einschließlich Mehrkomponenten-Gemische für regulatorische Zwecke, um Ihre Lebensmittel- und Umweltanalysen mit rückverfolgbarer, ISO-zertifizierter Qualität zu unterstützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dimethachlor
CAS 50563-36-5
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Dimethachlor
Versandbedingung Room Temperature
Summenformel C13 H18 Cl N O2
Konzentration 100 μg/mL
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
InChI-Formel InChI=1S/C13H18ClNO2/c1-10-5-4-6-11(2)13(10)15(7-8-17-3)12(16)9-14/h4-6H,7-9H2,1-3H3
SMILES COCCN(C(=O)CCl)c1c(C)cccc1C
IUPAC-Name 2-Chlor-N-(2,6-dimethylphenyl)-N-(2-methoxyethyl)Acetamid
Solvent or Matrix Methanol
Molekulargewicht (g/mol) 255.74
Menge 1 mL
Formelmasse 255.1026 g/mol