Learn More
Diisopropylamin, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11434013
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mL
2500 mL
Packungsgröße:
2500 Milliliter
500 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11434013 2500 mL 2500 Milliliter
11424013 500 mL 500 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 11434013 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A10280.0F
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Diisopropylamine is used as a precursor to prepare lithium diisopropylamide and sulfenamides, which are used in rubber vulcanization. It is also involved in the synthesis of N,N-Diisopropylethylamine (Hünig's base) obtained by alkylation with diethyl sulfate. Diisopropylammonium bromide is a bromide salt of DIPA used as an inert alternative to barium titanate. It is widely used as solvent as well as an intermediate in the the synthesis of pharmaceuticals, dyes, mineral flotation agents and emulsifiers.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Diisopropylamin wird als Vorprodukt für die Herstellung von Lithiumdiisopropylamid und Sulfenamiden verwendet, die bei der Kautschukvulkanisation eingesetzt werden. Es ist auch an der Synthese von N,N-Diisopropylethylamin (Hünig′-Base) beteiligt, das durch Alkylierung mit Diethylsulfat erhalten wurde. Diisopropylammoniumbromid ist ein Bromidsalz von DIPA, das als inerte Alternative zu Bariumtitanat verwendet wird. Es wird häufig als Lösungsmittel sowie als Zwischenprodukt bei der Synthese von Arzneimitteln, Farbstoffen, mineralischen Flotationsmitteln und Emulgatoren eingesetzt.
Löslichkeit
Mit Wasser mischbar.
Hinweise
Luftempfindlich. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Unverträglich mit starken Säuren, starken Basen, starken Oxidationsmitteln und Kunststoffen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 108-18-9
Summenformel C6H15N
Molekulargewicht (g/mol) 101.193
MDL-Nummer MFCD00008862
InChI-Schlüssel UAOMVDZJSHZZME-UHFFFAOYSA-N
Synonym diisopropylamine, 2-propanamine, n-1-methylethyl, n-1-methylethyl-2-propanamine, dipa, n,n-diisopropylamine, bis propan-2-yl amine, n-isopropylpropan-2-amine, di-isopropylamine, n-isopropyl-1-amino-2-methylethane, diisopropyl amine
PubChem CID 7912
IUPAC-Name N-Propan-2-ylpropan-2-amin
SMILES CC(C)NC(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Diisopropylamine
Schmelzpunkt -61°C
Dichte 0.718 g/mL
Siedepunkt 83°C to 84°C
Flammpunkt -7°C (19°F)
Prozentgehaltsbereich >99%
Brechungsindex 1.392
Menge 2500 mL
Beilstein 605284
Löslichkeitsinformationen Miscible with water.
Formelmasse 101.19
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Diisopropylamine
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H331-Giftig bei Einatmen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Diisopropylamine