Learn More
Diisopropylphosphit, TRC
Artikelnummer. 30375545
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30375545 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30375545 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD4593701G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 12-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Diisopropyl Phosphite
CAS 1809-20-7
Summenformel C6H15O3P
Menge 1 g
Synonym Diisopropyl Phosphonate, Phosphonic Acid Diisopropyl Ester, Phosphorous Acid Diisopropyl Ester, Phosphonic Acid Bis(1-methylethyl) Ester, Diisopropoxyphosphine Oxide, Diisopropyl Hydrogen Phosphite, O,O-Diisopropyl Phosphonate
InChI-Formel InChI=1S/C6H15O3P/c1-5(2)8-10(7)9-6(3)4/h5-7H,1-4H3
SMILES CC(C)OP(O)OC(C)C
IUPAC-Name Dipropan-2-yl-Wasserstoffphosphit
Molekulargewicht (g/mol) 166.16
Formelmasse 166.0759