Learn More
Diisopropylether, ReagentPlus™, 99 %, Honeywell™
Artikelnummer. 15641670 Alle ansehen Solstice Research Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 l
2.5 l
4 L
Verpackung:
Aluminiumflasche
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Liter
2.50 Liter
4 Liter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
15641670 2.5 l Glasflasche 2.50 Liter
15631670 1 l Glasflasche 1 Liter
15618330 4 L Aluminiumflasche 4 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15641670 Lieferant Honeywell Research Chemicals Lieferanten-Nr. 1853022.5L
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Reagenzgütegrad, enthält entweder BHT oder Hydrochinon als Stabilisator, 99 %
  • ≥95 % für die allgemeine Anwendung im Labor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 108-20-3
Summenformel C6H14O
Molekulargewicht (g/mol) 102.177
MDL-Nummer MFCD00008880
InChI-Schlüssel ZAFNJMIOTHYJRJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym Diisopropylether, Isopropylether, Propan, 2,2'-oxybis, 2-Isopropoxypropan, Diisopropyloxid, 2,2'-Oxydipropan, bis-Isopropylether, 2,2'-oxydipropane, isopropylether, bis isopropyl ether
PubChem CID 7914
IUPAC-Name 2-Propan-2-yloxypropan
SMILES CC(C)OC(C)C
Specifications
Chemischer Name oder Material Diisopropylether
Namenshinweis Enthält entweder BHT oder Hydrochinon als Stabilisator
Schmelzpunkt -86 °C
Farbe Farblos
Dichte 0.725 g/ml bei 25 °C
Siedepunkt 70 °C
Explosionsgrenze 1 bis 21 % (100 °F)
Flammpunkt −29 °C (−20.2 °F)
Zündpunkt 827 °F
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (CH3)2CHOCH(CH3)2
Brechungsindex n20/D 1.367 (Lit.)
Menge 2.5 l
UN-Nummer UN1159
Beilstein 1731256
Dampfdichte 3.5 (vs. Luft)
Formelmasse 102.17 mol
Dampfdruck 120 mmHg (20 °C)
Reinheit (%) 99 %
Güte ReagentPlus
Physikalische Form Flüssig
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Diisopropyl ether
Signal Word
  • Gefahr
Hazard Category
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Hazard Statement
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • EUH019-Kann explosionsfähige Peroxide bilden.
  • EUH066-Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
Precautionary Statement
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.