Learn More
Diisopropylether, ACS-Reagenz, enthält entweder BHT oder Hydrochinon als Stabilisator, ≥99.0 %, Honeywell Riedel-de Haën™
Artikelnummer. p-7120388
Change view
Click to view available options
Menge:
500 ml
6 x 1 l
Verpackung:
Box aus Hartfaserkarton
Glasflasche
Packungsgröße:
500 Milliliter
6 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
15625380 500 ml Glasflasche 500 Milliliter
15635380 6 x 1 l Box aus Hartfaserkarton 6 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15625380 Lieferant Honeywell-Riedel-de Haen Lieferanten-Nr. 398276500ML
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
ACS-Reagenz, enthält entweder BHT oder Hydrochinon als Stabilisator, ≥ 99.0 %
ACS LÖSUNGSMITTEL FÜR DIE ALLGEMEINE ANWENDUNG
  • Kostengünstige Lösung für Anwendungen wie präparative HPLC, Reinigung und organische Synthese
  • Geeignet für weniger anspruchsvolle Anwendungen wie die routinemäßige isokratische HPLC
  • Abweichungen und Verringerung von Problemen, die auf eine Verunreinigung durch Lösungsmittel zurückzuführen sind
  • Alle Lösungsmittel werden auf die Einhaltung der ACS-Vorschriften für die allgemeine Verwendung getestet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 108-20-3
Summenformel C6H14O
Molekulargewicht (g/mol) 102.177
MDL-Nummer MFCD00008880
InChI-Schlüssel ZAFNJMIOTHYJRJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym Diisopropylether, Isopropylether, Propan, 2,2'-oxybis, 2-Isopropoxypropan, Diisopropyloxid, 2,2'-Oxydipropan, bis-Isopropylether, 2,2'-oxydipropane, isopropylether, bis isopropyl ether
PubChem CID 7914
IUPAC-Name 2-Propan-2-yloxypropan
SMILES CC(C)OC(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Diisopropylether
Schmelzpunkt -86 °C
Dichte 0.725 g/ml bei 25 °C
Siedepunkt 67 bis 70 °C (1013 hPa)
Flammpunkt −29 °C (−20.2 °F)
Geruch Geruchsneutral
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (CH3)2CHOCH(CH3)2
Menge 500 ml
UN-Nummer UN1159
Beilstein 1731256
Dampfdichte 3.5 (vs. Luft)
Formelmasse 102.17 mol
Reinheit (%) ≥ 99 %