Learn More
Diisopropylether, ACS-Reagenz, enthält entweder BHT oder Hydrochinon als Stabilisator, ≥99.0 %, Honeywell Riedel-de Haën™
Artikelnummer. 15635380
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 ml
6 x 1 l
Verpackung:
Box aus Hartfaserkarton
Glasflasche
Packungsgröße:
500 Milliliter
6 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
15635380 6 x 1 l Box aus Hartfaserkarton 6 Stück
15625380 500 ml Glasflasche 500 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15635380 Lieferant Honeywell-Riedel-de Haen Lieferanten-Nr. 3982766X1L
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
ACS-Reagenz, enthält entweder BHT oder Hydrochinon als Stabilisator, ≥ 99.0 %
ACS LÖSUNGSMITTEL FÜR DIE ALLGEMEINE ANWENDUNG
  • Kostengünstige Lösung für Anwendungen wie präparative HPLC, Reinigung und organische Synthese
  • Geeignet für weniger anspruchsvolle Anwendungen wie die routinemäßige isokratische HPLC
  • Abweichungen und Verringerung von Problemen, die auf eine Verunreinigung durch Lösungsmittel zurückzuführen sind
  • Alle Lösungsmittel werden auf die Einhaltung der ACS-Vorschriften für die allgemeine Verwendung getestet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 108-20-3
Summenformel C6H14O
Molekulargewicht (g/mol) 102.177
MDL-Nummer MFCD00008880
InChI-Schlüssel ZAFNJMIOTHYJRJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym Diisopropylether, Isopropylether, Propan, 2,2'-oxybis, 2-Isopropoxypropan, Diisopropyloxid, 2,2'-Oxydipropan, bis-Isopropylether, 2,2'-oxydipropane, isopropylether, bis isopropyl ether
PubChem CID 7914
IUPAC-Name 2-Propan-2-yloxypropan
SMILES CC(C)OC(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Diisopropylether
Schmelzpunkt -86 °C
Dichte 0.725 g/ml bei 25 °C
Siedepunkt 67 bis 70 °C (1013 hPa)
Flammpunkt −29 °C (−20.2 °F)
Geruch Geruchsneutral
Verpackung Box aus Hartfaserkarton
Strukturformel (CH3)2CHOCH(CH3)2
Menge 6 x 1 l
UN-Nummer UN1159
Beilstein 1731256
Dampfdichte 3.5 (vs. Luft)
Formelmasse 102.17 mol
Reinheit (%) ≥ 99 %