Learn More
Diisopropylazodicarboxylat, TRC
Artikelnummer. 30375733
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30375733 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30375733 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD45524010G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 19-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Diisopropyl Azodicarboxylate
CAS 2446-83-5
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Summenformel C8H14N2O4
Menge 10 g
Synonym 1,2-Diazenedicarboxylic Acid 1,2-Bis(1-methylethyl) Ester, Azodiformic Acid Diisopropyl Ester, DIAD, Diisopropyl Azodiformate, Diisopropyl diazodicarboxylate
InChI-Formel InChI=1S/C8H14N2O4/c1-5(2)13-7(11)9-10-8(12)14-6(3)4/h5-6H,1-4H3/b10-9+
SMILES CC(C)OC(=O)N=NC(=O)OC(C)C
Molekulargewicht (g/mol) 202.21
Formelmasse 202.0954
Reinheit (%) >95