Learn More
Diisobutylaluminum hydride, 1.1M in cyclohexane, packaged under Nitrogen in resealable AcroSeal™ bottles, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 16695895
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mL
800 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
800 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16695895 800 mL 800 Milliliter
16605905 100 mL 100 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16695895 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H37108.9Z
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 16-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 1191-15-7 | C8H18Al | 141.21 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1191-15-7
Summenformel C8H18Al
Molekulargewicht (g/mol) 141.21
InChI-Schlüssel SIPUZPBQZHNSDW-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-Name bis(2-methylpropyl)alumanyl
SMILES CC(C)C[Al]CC(C)C
Spezifikation
Menge 800 mL