Learn More
Diiodmethan, TRC
Artikelnummer. 30386402
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30386402 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30386402 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD455255100G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Diiodomethane
CAS 75-11-6
Summenformel CH2I2
Menge 100 g
Synonym Methylene Diiodide, Methylene Iodide, NSC 35804
InChI-Formel InChI=1S/CH2I2/c2-1-3/h1H2
SMILES ICI
Molekulargewicht (g/mol) 267.84
Formelmasse 267.8246