Learn More
Diiododifluormethan, TRC
Artikelnummer. 30384805
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30384805 500 mg
30369599 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30384805 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD455383500MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1184-76-5
Summenformel CF2I2
Molekulargewicht (g/mol) 303.82
Synonym Difluorodiiodomethane
IUPAC-Name Difluor(Diiod)Methan
SMILES FC(F)(I)I
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Diiododifluoromethane
Menge 500 mg
InChI-Formel InChI=1S/CF2I2/c2-1(3,4)5
Formelmasse 303.8057