Learn More
Dihydrotetrakis(triphenylphosphin)ruthenium, TRC
Artikelnummer. 30348961
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30348961 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30348961 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD195290100MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dihydrotetrakis(triphenylphosphine)ruthenium
CAS 19529-00-1
Summenformel C72 H62 P4 Ru
Menge 100 mg
Synonym Dihydridotetrakis(triphenylphosphine)ruthenium, Dihydridotetrakis(triphenylphosphine)ruthenium(II), Dihydridrotetrakis(triphenylphosphine)ruthenium, Dihydrotetrakis(triphenylphosphine)ruthenium(II)
InChI-Formel InChI=1S/4C18H15P.Ru.2H/c4*1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18;;;/h4*1-15H;;;
SMILES c1ccc(cc1)[P](c2ccccc2)(c3ccccc3)[RuH2]([P](c4ccccc4)(c5ccccc5)c6ccccc6)([P](c7ccccc7)(c8ccccc8)c9ccccc9)[P](c%10ccccc%10)(c%11ccccc%11)c%12ccccc%12
IUPAC-Name Dihydrido-tetrakis(triphenyl-λ ^{4}-Phosphanyl)ruthenium
Molekulargewicht (g/mol) 1152.25
Formelmasse 1152.2845