Learn More
Dihydropyran, TRC
Artikelnummer. 30376536
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 g
Packungsgröße:
250 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30376536 250 g 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30376536 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD453405250G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dihydropyran
CAS 110-87-2
Summenformel C5H8O
Menge 250 g
Synonym 3,4-Dihydro-2H-pyran, 3,4-Dihydro-1,2-pyran, Dihydro-pyran, 2,3-Dihydro-4H-pyran, 2,3-Dihydro-γ-pyran, 2H-3,4-Dihydropyran, 3,4-Dihydro-2H-pyran, 5,6-Dihydro-4H-pyran, Dihydro-2H-pyran, Dihydropyran, NSC 57860, NSC 73472, δ2-Dihydropyran, DHP
InChI-Formel InChI=1S/C5H8O/c1-2-4-6-5-3-1/h2,4H,1,3,5H2
SMILES C1COC=CC1
Molekulargewicht (g/mol) 84.12
Formelmasse 84.0575