Learn More
Dihydrogenhexafluorozirconat, 20 % w/w wässr. Lösg., Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11318268
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 kg
5 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
5 Kilogramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11318268 5 kg 5 Kilogramm
11308268 1 kg 1 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11318268 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 039461.A7
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 12021-95-3
Summenformel F6H2Zr
Molekulargewicht (g/mol) 207.23
MDL-Nummer MFCD00082965
InChI-Schlüssel PZFQYBOZXGWNAM-UHFFFAOYSA-H
Specifications
Chemischer Name oder Material Dihydrogen hexafluorozirconate
Farbe Grün
Dichte 1.52 g/mL
Menge 5 kg
UN-Nummer UN3264
Formelmasse 207.22
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 20% w/w aq. soln.
Physikalische Form Flüssig