Learn More
Dihydrogen-Hexachlorplatinat(IV)-Lösung, Pt 20 % (Inh. Pt), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11410251
Click to view available options
Menge:
0.5 g
2 g
Packungsgröße:
0.50 Gramm
2 Gramm
Artikelnummer. 11410251
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 040177.NA
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 16941-12-1
Dihydrogen-Hexachlorplatinat(IV) wird als Katalysator bei der Bestimmung von Kalium und bei der Reinigung von Platin verwendet. Es findet außerdem Anwendung bei Katalysereaktionen, Galvanik, Fotografie, Platin-Spiegeln, Radieren mit Zinkätzen, Herstellung von Feinfarben in Glas und Porzellan, dokumentensicherer Tinte und in der Mikroskopie. In Gegenwart von Kupfer(II)-chlorid wird es verwendet, um die Photooxygenierung von Alkoholen zu Aldehyden oder Ketonen zu katalysieren. Sie spielt eine wichtige Rolle bei der intramolekularen Hydrosilylierung eines Alkins und bei Hydrosilylierungsreaktionen.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 16941-12-1
MDL-Nummer MFCD00011330
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dihydrogen hexachloroplatinate(IV) solution
Farbe Rot bis braun
Strukturformel H2PtCl6
Menge 2 g
UN-Nummer UN3264
Merck Index 14,7526
Löslichkeitsinformationen Miscible with water,alcohol,acetone,ethyl acetate and ether.
Formelmasse 409.82 (Anhydrous)
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Pt 20 % (Gehalt Pt)
Physikalische Form Flüssigkeit