Learn More
Dihydrogen-Hexachlorplatinat(IV)-hydrat, 99,9 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Katalyse, Galvanik, Fotografie, Platin-Spiegel, Radieren mit Zinkätzen, Herstellung von Feinfarben in Glas und Porzellan, dokumentenfeste Tinte, Mikroskopie. Dihydrogen-Hexachlorplatinat(IV)-hexahydrat wird zur Bestimmung von Kalium verwendet. Es wird auch für die Aufreinigung von Platin verwendet, indem es mit Ammoniumchlorid behandelt wird und anschließend Ammoniumhexachloroplatinat mit Wasserstoff erhitzt wird, um elementares Platin zu erhalten. Es findet außerdem Anwendung in der Katalyse, Galvanik, Fotografie, Platin-Spiegel, Radieren mit Zinkätzen, Herstellung von Feinfarben in Glas und Porzellan, dokumentensicherer Tinte und in der Mikroskopie. Es ist eine Vorstufe für die Herstellung von anderen Platin-Katalysatoren. Darüber hinaus wird es als analytisches Reagenz eingesetzt.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Dihydrogen hexachloroplatinate (IV) hexahydrate |
| Schmelzpunkt | 60°C (decomposition) |
| Farbe | Orange bis Weiß |
| Physikalische Form | Kristallin |
| Menge | 25 g |
| Geruch | Geruchsneutral |
| Empfindlichkeit | Hygroskopisch |
| Aussehen | Red-brown crystals or lump |
| Prozentgehaltsbereich | 99.9% (metals basis) |
| Dichte | 2.43 g/cm3 at 20°C |
| Mehr anzeigen |
RUO – Research Use Only
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.