Learn More
Dihydrogen-Hexachlorplatinat(IV)-hydrat, 99,9 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11361698
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11361698
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 011051.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Für die Katalyse, Galvanisierung, Fotografie
Katalyse, Galvanik, Fotografie, Platin-Spiegel, Radieren mit Zinkätzen, Herstellung von Feinfarben in Glas und Porzellan, dokumentenfeste Tinte, Mikroskopie. Dihydrogen-Hexachlorplatinat(IV)-hexahydrat wird zur Bestimmung von Kalium verwendet. Es wird auch für die Aufreinigung von Platin verwendet, indem es mit Ammoniumchlorid behandelt wird und anschließend Ammoniumhexachloroplatinat mit Wasserstoff erhitzt wird, um elementares Platin zu erhalten. Es findet außerdem Anwendung in der Katalyse, Galvanik, Fotografie, Platin-Spiegel, Radieren mit Zinkätzen, Herstellung von Feinfarben in Glas und Porzellan, dokumentensicherer Tinte und in der Mikroskopie. Es ist eine Vorstufe für die Herstellung von anderen Platin-Katalysatoren. Darüber hinaus wird es als analytisches Reagenz eingesetzt.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 26023-84-7
Summenformel Cl6H2Pt
Molekulargewicht (g/mol) 409.80
MDL-Nummer MFCD00149909
InChI-Schlüssel ZKOQTCCVSRSECD-UHFFFAOYSA-J
Synonym CPA, Chloroplatinic acid
IUPAC-Name dihydrogen hexachloroplatinumtetrakis(ylium)
SMILES [H+].[H+].Cl[Pt+4](Cl)(Cl)(Cl)(Cl)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dihydrogen hexachloroplatinate (IV) hexahydrate
Schmelzpunkt 60°C (decomposition)
Farbe Orange bis Weiß
Physikalische Form Kristallin
Menge 5 g
Prozentgehaltsbereich 99.9% (metals basis)
Löslichkeitsinformationen Soluble in water,ethanol,ether,ethyl acetate and acetone. Insoluble in nitric acid.
Formelmasse 409.82 (Anhydrous)
Geruch Geruchsneutral
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Aussehen Red-brown crystals or lump
Dichte 2.43