Learn More
Dihydroformononetin, TRC
Artikelnummer. 30133159
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
5 Milligramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30133159 50 mg 50 Milligramm
30137616 10 mg 10 Milligramm
30005772 5 mg 5 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30133159 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD45333850MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 13-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4626-22-6
Summenformel C16 H14 O4
Molekulargewicht (g/mol) 270.281
IUPAC-Name 7-Hydroxy-3-(4-Methoxyphenyl)chroman-4-1
SMILES COc1ccc(cc1)C2COc3cc(O)ccc3C2=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dihydroformononetin
Menge 50 mg
InChI-Formel InChI=1S/C16H14O4/c1-19-12-5-2-10(3-6-12)14-9-20-15-8-11(17)4-7-13(15)16(14)18/h2-8,14,17H,9H2,1H3
Formelmasse 270.0892