missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Dihydroergotamin Mesylat, TRC

Artikelnummer. 30378796
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30378796 100 mg
30377314 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30378796 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD449080100MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 6190-39-2
Summenformel C33 H37 N5 O5 . C H4 O3 S
Molekulargewicht (g/mol) 679.78
Synonym Dihydroergotamine mesilate, (6aR,9R,10aR)-N-[(2R,5S,10aS,10bS)-5-Benzyl-10b-hydroxy-2-methyl-3,6-dioxooctahydro-8H-oxazolo[3,2-a]pyrrolo[2,1-c]pyrazin-2-yl]-7-methyl-4,6,6a,7,8,9,10,10a- octahydroindolo[4,3-fg]quinoline-9-carboxamide methanesulfonate, Ergotaman-3',6',18-trione, 9,10-dihydro-12'-hydroxy-2'-methyl-5'-(phenylmethyl)-, (5'α,10α)-, methanesulfonate (1:1), Ergotaman-3',6',18-trione, 9,10-dihydro-12'-hydroxy-2'-methyl-5'-(phenylmethyl)-, (5'α,10α)-, monomethanesulfonate (salt) (9CI), Ergotamine, 9,10-dihydro-, monomethanesulfonate (salt) (6CI,7CI,8CI), (+)-Dihydroergotamine mesylate, 9,10-Dihydroergotamine mesylate, Agit, Angionorm, DETMS, DHE 45, Dergotamine, Diergo, Dihydergot, Dihydroergotamine mesylate, Dihydroergotamine methanesulfonate, Dihydroergotamine methanesulphonate, Dihydroergotamine monomethanesulfonate, Dihytamine, Dirgotarl, Endophleban, Ergomimet, Ergont, Ergotonin, Ikaran, Migranal, Morena, Orstanorm, Seglor, Tonopres, Verladyn
IUPAC-Name (6aR,9R,10aR)-N-[(2R,5S,10aS,10bS)-5-Benzyl-10b-hydroxy-2-methyl-3,6-dioxooctahydro-8H-oxazolo[3,2-a]pyrrolo[2,1-c]pyrazin-2-yl]-7-methyl-4,6,6a,7,8,9,10,10a-octahydroindolo[4,3-fg]Chinolin-9-Carboxamid-Methanesulfonat
SMILES CN1C[C@@H](C[C@H]2[C@H]1Cc3c[nH]c4cccc2c34)C(=O)N[C@]5(C)O[C@@]6(O)[C@@H]7CCCN7C(=O)[C@H](Cc8ccccc8)N6C5=O.CS(=O)(=O)O

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Dihydroergotamine mesilate
Menge 100 mg
InChI-Formel InChI=1S/C33H37N5O5.CH4O3S/c1-32(35-29(39)21-15-23-22-10-6-11-24-28(22)20(17-34-24)16-25(23)36(2)18-21)31(41)38-26(14-19-8-4-3-5-9-19)30(40)37-13-7-12-27(37)33(38,42)43-32;1-5(2,3)4/h3-6,8-11,17,21,23,25-27,34,42H,7,12-16,18H2,1-2H3,(H,35,39);1H3,(H,2,3,4)/t21-,23-,25-,26+,27+,32-,33+;/m1./s1
Formelmasse 679.2676
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.