Learn More
Dihydroergotaminmesilat, LoGiCal
Artikelnummer. 30459377
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
Packungsgröße:
5 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30459377 5 mg 5 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30459377 Lieferant LoGiCal Lieferanten-Nr. LGCFOR0808.00
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
LoGiCal bietet zertifizierte Referenzmaterialien als Reinsubstanzen, native Lösungen und mit stabilen Isotopen markierte Lösungen an, inklusive fachkundiger Dokumentation und Unterstützung. Von forensischen bis hin zu klinischen Laboren – mit LoGiCal entscheiden Sie sich für Zuverlässigkeit, Compliance und analytische Exzellenz.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemischer Name oder Material Dihydroergotamine mesilate
CAS 6190-39-2
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Dihydroergotamine mesilate
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C33 H37 N5 O5 . C H4 O3 S
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Synonym Dihydroergotamine mesilate, (6aR,9R,10aR)-N-[(2R,5S,10aS,10bS)-5-Benzyl-10b-hydroxy-2-methyl-3,6-dioxooctahydro-8H-oxazolo[3,2-a]pyrrolo[2,1-c]pyrazin-2-yl]-7-methyl-4,6,6a,7,8,9,10,10a- octahydroindolo[4,3-fg]quinoline-9-carboxamide methanesulfonate, Ergotaman-3',6',18-trione, 9,10-dihydro-12'-hydroxy-2'-methyl-5'-(phenylmethyl)-, (5'α,10α)-, methanesulfonate (1:1), Ergotaman-3',6',18-trione, 9,10-dihydro-12'-hydroxy-2'-methyl-5'-(phenylmethyl)-, (5'α,10α)-, monomethanesulfonate (salt) (9CI), Ergotamine, 9,10-dihydro-, monomethanesulfonate (salt) (6CI,7CI,8CI), (+)-Dihydroergotamine mesylate, 9,10-Dihydroergotamine mesylate, Agit, Angionorm, DETMS, DHE 45, Dergotamine, Diergo, Dihydergot, Dihydroergotamine mesylate, Dihydroergotamine methanesulfonate, Dihydroergotamine methanesulphonate, Dihydroergotamine monomethanesulfonate, Dihytamine, Dirgotarl, Endophleban, Ergomimet, Ergont, Ergotonin, Ikaran, Migranal, Morena, Orstanorm, Seglor, Tonopres, Verladyn
InChI-Formel InChI=1S/C33H37N5O5.CH4O3S/c1-32(35-29(39)21-15-23-22-10-6-11-24-28(22)20(17-34-24)16-25(23)36(2)18-21)31(41)38-26(14-19-8-4-3-5-9-19)30(40)37-13-7-12-27(37)33(38,42)43-32;1-5(2,3)4/h3-6,8-11,17,21,23,25-27,34,42H,7,12-16,18H2,1-2H3,(H,35,39);1H3,(H,2,3,4)/t21-,23-,25-,26+,27+,32-,33+;/m1./s1
Lösungstyp Unverdünnt
SMILES CN1C[C@@H](C[C@H]2[C@H]1Cc3c[nH]c4cccc2c34)C(=O)N[C@]5(C)O[C@@]6(O)[C@@H]7CCCN7C(=O)[C@H](Cc8ccccc8)N6C5=O.CS(=O)(=O)O
IUPAC-Name (6aR,9R,10aR)-N-[(2R,5S,10aS,10bS)-5-Benzyl-10b-hydroxy-2-methyl-3,6-dioxooctahydro-8H-oxazolo[3,2-a]pyrrolo[2,1-c]pyrazin-2-yl]-7-methyl-4,6,6a,7,8,9,10,10a-octahydroindolo[4,3-fg]chinolin-9-carboxamid-methansulfonat
Industry Type Klinische Tests
Molekulargewicht (g/mol) 679.78
Menge 5 mg
Formelmasse 679,2676 g/mol