Learn More
(+)-Dihydrocarvon, 98 %, Isomerengemisch, Acros Organics™
Marke:  Acros Organics 203650250
Additional Details : CAS : 5524-05-0 Gewicht : 0.07500kg
Menge 25g
Verpackung Glasflasche
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10042660
  • 78.00 CHF / 25 Gramm
Auf Lager, versandfertig: 1
Chemische Identifikatoren
5524-05-0
152.24
AZOCECCLWFDTAP-RKDXNWHRSA-N
22227
(2R,5R)-2-Methyl-5-prop-1-en-2-ylcyclohexan-1-on
C10H16O
MFCD00001636
+-dihydrocarvone, d-dihydrocarvone, 1r,4r-dihydrocarvone, e-dihydrocarvone, unii-vta43h364z, 2r-trans-2-methyl-5-1-methylvinyl cyclohexan-1-one, 2r,5r-2-methyl-5-isopropenylcyclohexanone, 2r,5r-5-isopropenyl-2-methylcyclohexanone, 2r,5r-2-methyl-5-prop-1-en-2-yl cyclohexanone, cyclohexanone, 2-methyl-5-1-methylethenyl-, 2r,5r
CHEBI:154
CC1CCC(CC1=O)C(=C)C
Spezifikation
(+)-Dihydrocarvone
81°C
Glasflasche
0.9255
+ 14.00
Nicht ausgewiesen
98%
97.5
97.5% min. (GC)
MFCD00001636
AZOCECCLWFDTAP-RKDXNWHRSA-N
(2R,5R)-2-Methyl-5-prop-1-en-2-ylcyclohexan-1-on
22227
152.24
98%
0.9255g/mL
Authentic
1.4700 to 1.4740
+ 14.00 (25.00°C c=neat)
87.0°C to 88.0°C (6.0mmHg)
25g
5524-05-0
100.0
C10H16O
+-dihydrocarvone, d-dihydrocarvone, 1r,4r-dihydrocarvone, e-dihydrocarvone, unii-vta43h364z, 2r-trans-2-methyl-5-1-methylvinyl cyclohexan-1-one, 2r,5r-2-methyl-5-isopropenylcyclohexanone, 2r,5r-5-isopropenyl-2-methylcyclohexanone, 2r,5r-2-methyl-5-prop-1-en-2-yl cyclohexanone, cyclohexanone, 2-methyl-5-1-methylethenyl-, 2r,5r
CC1CCC(CC1=O)C(=C)C
152.24
CHEBI:154
Flüssig
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation
Zertifikate