Learn More
Dihydrokoffeinsäure, TRC
Artikelnummer. 30386178
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30386178 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30386178 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD4487001G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dihydrocaffeic Acid
CAS 1078-61-1
Summenformel C9 H10 O4
Menge 1 g
Synonym 3,4-Dihydroxy-benzenepropanoic acid, 3,4-Dihydroxyhydrocinnamic acid, 3-(3,4-Dihydroxyphenyl)propanoic acid, Hydrocaffeic acid
InChI-Formel InChI=1S/C9H10O4/c10-7-3-1-6(5-8(7)11)2-4-9(12)13/h1,3,5,10-11H,2,4H2,(H,12,13)
SMILES OC(=O)CCc1ccc(O)c(O)c1
IUPAC-Name 3-(3,4-Dihydroxyphenyl)propansäure
Molekulargewicht (g/mol) 182.17
Formelmasse 182.0579