Learn More
Dihydro Uracil, TRC
Artikelnummer. 30012643
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
100 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30012643 1 g 1 Gramm
30008988 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30012643 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD4499901G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 19-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 504-07-4
Summenformel C4 H6 N2 O2
Molekulargewicht (g/mol) 114.1
Synonym 2,4(1H,3H)-Pyrimidinedione, dihydro- (9CI, ACI), Dihydro-2,4(1H,3H)-pyrimidinedione (ACI), Hydrouracil (6CI, 8CI), 1,3-Diazinane-2,4-dione, 5,6-Dihydro-2,4(1H,3H)-pyrimidinedione, 5,6-Dihydro-2,4-dihydroxypyrimidine, 5,6-Dihydrouracil, Dihydrouracil, Hexahydropyrimidine-2,4-dione, NSC 11867
IUPAC-Name 1,3-Diazinan-2,4-dion
SMILES O=C1CCNC(=O)N1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dihydro Uracil
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/C4H6N2O2/c7-3-1-2-5-4(8)6-3/h1-2H2,(H2,5,6,7,8)
Formelmasse 114.0429
Reinheit (%) >95%