Learn More
Dihydroisoferulsäure 3-O-beta-D-Glucuronid, TRC
Artikelnummer. 30011418
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2.5 mg
Packungsgröße:
2.50 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30011418 2.5 mg 2.50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30011418 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD4489402.5MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 26-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1187945-72-7
Summenformel C16H20O10
Molekulargewicht (g/mol) 372.32
Synonym 5-(2-Carboxyethyl)-2-methoxyphenyl β-D-Glucopyranosiduronic Acid, Dihydroisoferulic Acid 3-O-Glucuronide;
SMILES COc1ccc(CCC(=O)O)cc1O[C@@H]2O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dihydro Isoferulic Acid 3-O-Beta-D-Glucuronide
Menge 2.5 mg
InChI-Formel InChI=1S/C16H20O10/c1-24-8-4-2-7(3-5-10(17)18)6-9(8)25-16-13(21)11(19)12(20)14(26-16)15(22)23/h2,4,6,11-14,16,19-21H,3,5H2,1H3,(H,17,18)(H,22,23)/t11-,12-,13+,14-,16+/m0/s1