Learn More
Dihydro Caffeic Acid 3-O-Sulfate Sodium Salt, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Dihydro Caffeic Acid 3-O-Sulfate Sodium Salt |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | HPLC |
| Menge | 25 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C9H10O7S.2Na/c10-7-3-1-6(2-4-9(11)12)5-8(7)16-17(13,14)15;;/h1,3,5,10H,2,4H2,(H,11,12)(H,13,14,15);;/q;2*+1/p-2 |
| Formelmasse | 305.979 |
| Reinheit (%) | >95% |