Learn More
Diglycolanhydrid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10060820 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
Artikelnummer. 10060820
Marke: Thermo Scientific Acros undefined
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 4480-83-5 | C4H4O4 | 116.07 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4480-83-5
Summenformel C4H4O4
Molekulargewicht (g/mol) 116.07
MDL-Nummer MFCD00006677
InChI-Schlüssel PIYNUZCGMLCXKJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym diglycolic anhydride, oxydiacetic anhydride, digylcolicanhydride, 4-maleimidobutyric acid hydrazide hydrochloride, r-1-methyl-2-pyrrolidineethanamine dihydrochloride, diglycolicanhydride, digylcolic anhydride, acetic acid, oxydi-, cyclic anhydride, p-dioxane-2,6-dione, pubchem24315
PubChem CID 78232
IUPAC-Name 1,4-Dioxan-2,6-Dion
SMILES C1C(=O)OC(=O)CO1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Diglycolic anhydride
Namenshinweis 0.97
Schmelzpunkt 90°C to 95°C
Farbe Creme bis Weiß
Siedepunkt 240°C to 241°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 0.97
Verpackung Glasflasche
Menge 25 g
Beilstein 19, 153
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble
Formelmasse 116.07
Reinheit (%) 0.97
Physikalische Form Kristallines Pulver, Kristalle oder Nadeln
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Diglycolic anhydride
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.