Learn More
Diglycolanhydrid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11425967
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. 11425967
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B24498.18
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 4480-83-5 | C4H4O4 | 116.072 g/mol
Diglycolic anhydride is used in the preparation of N,N-diethyldiglycollamsaeure by reacting with diethylamine. It is an useful bio chemical for proteomics research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Diglycolanhydrid wird bei der Herstellung von N,N-Diethyldiglycollamsaeure durch Reaktion mit Diethylamin verwendet. Es ist eine nützliche Biochemikalie in der Proteomikforschung.
Löslichkeit
Löslich in Chloroform.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Nicht kompatibel mit starken Säuren, starken Oxidationsmitteln und starken Basen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4480-83-5
Summenformel C4H4O4
Molekulargewicht (g/mol) 116.072
MDL-Nummer MFCD00006677
InChI-Schlüssel PIYNUZCGMLCXKJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym diglycolic anhydride, oxydiacetic anhydride, digylcolicanhydride, 4-maleimidobutyric acid hydrazide hydrochloride, r-1-methyl-2-pyrrolidineethanamine dihydrochloride, diglycolicanhydride, digylcolic anhydride, acetic acid, oxydi-, cyclic anhydride, p-dioxane-2,6-dione, pubchem24315
PubChem CID 78232
IUPAC-Name 1,4-Dioxan-2,6-Dion
SMILES C1C(=O)OC(=O)CO1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Diglycolic anhydride
Schmelzpunkt 91°C to 94°C
Siedepunkt 240°C to 241°C
Menge 50 g
Beilstein 112527
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Soluble in chloroform.
Formelmasse 116.07
Reinheit (%) 0.97