Learn More
Diglykolsäureanhydrid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Beschreibung
Diglycolic anhydride is used in the preparation of N,N-diethyldiglycollamsaeure by reacting with diethylamine. It is an useful bio chemical for proteomics research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Diglycolanhydrid wird bei der Herstellung von N,N-Diethyldiglycollamsaeure durch Reaktion mit Diethylamin verwendet. Es ist eine nützliche Biochemikalie in der Proteomikforschung.
Löslichkeit
Löslich in Chloroform.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Nicht kompatibel mit starken Säuren, starken Oxidationsmitteln und starken Basen.
Diglycolanhydrid wird bei der Herstellung von N,N-Diethyldiglycollamsaeure durch Reaktion mit Diethylamin verwendet. Es ist eine nützliche Biochemikalie in der Proteomikforschung.
Löslichkeit
Löslich in Chloroform.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Nicht kompatibel mit starken Säuren, starken Oxidationsmitteln und starken Basen.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Diglycolic anhydride |
Schmelzpunkt | 91°C to 94°C |
Siedepunkt | 240°C to 241°C |
Menge | 10 g |
Beilstein | 112527 |
Empfindlichkeit | Moisture sensitive |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in chloroform. |
Formelmasse | 116.07 |
Reinheit (%) | 0.97 |