Learn More
Diglycidyl-Äther 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3212619
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
2238-07-5
C6H10O3
130.14
MFCD00080479
GYZLOYUZLJXAJU-UHFFFAOYNA-N
2-{[(oxiran-2-yl)methoxy]methyl}oxiran
C(OCC1CO1)C1CO1
2238-07-5
C6H10O3
130.14
MFCD00080479
GYZLOYUZLJXAJU-UHFFFAOYNA-N
2-{[(oxiran-2-yl)methoxy]methyl}oxiran
C(OCC1CO1)C1CO1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Diglycidyl ether
Farbe Farblos bis braun
Dichte 1.1200g/mL
Siedepunkt 260°C
Flammpunkt 64°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 94% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.4460 to 1.448
Menge 1 g
Relative Dichte 1.12
Formelmasse 130.14
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Flüssig
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Diglycidyl ether
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 2
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H330-Lebensgefahr bei Einatmen.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • EUH019-Kann explosionsfähige Peroxide bilden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.