Learn More
Digitonin, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10668234 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mg
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
5 Gramm
500 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10668234 5 g Glasflasche 5 Gramm
10361531 500 mg Glasflasche 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10668234 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 407560050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1865.00 CHF
    1575.65 CHF / 5 Gramm
    Sparen 289.35 CHF
    15% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 11024-24-1 | C56H92O29 | 1229.32 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 11024-24-1
Summenformel C56H92O29
Molekulargewicht (g/mol) 1229.32
MDL-Nummer MFCD00077729
InChI-Schlüssel UVYVLBIGDKGWPX-QYLWGQLPSA-N
Synonym digitonin
PubChem CID 102004607
IUPAC-Name (2S,3R,4S,5S,6R)-2-{[(2S,3R,4S,5S,6R)-2-{[(2S,3R,4S,5R,6R)-2-{[(2R,3R,4R,5R,6R)-4,5-Dihydroxy-2-(hydroxymethyl)-6-[(1'R,2R,2'S,3'S,4'R,7'S,8'R,9'S,12'S,13'S,15'R,16'R,18'S)-5,7',9',13'-tetramethyl-5'-oxaspiro[oxan-2,6'-pentacyclo[10.8.0.0²,⁹.0⁴,⁸.0¹³,¹⁸]icosan]-3',15'-dioloxy]oxan-3-yl]oxy}-5-hydroxy-6-(hydroxymethyl)-4-{[(2S,3R,4S,5R)-3,4,5-trihydroxyoxan-2-yl]oxy}oxan-3-yl]oxy}-3,5-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-4-yl]oxy}-6-(hydroxymethyl)oxan-3,4,5-triol
SMILES C[C@H]1[C@H]2[C@@H](O[C@]11CCC(C)CO1)[C@@H](O)[C@H]1[C@@H]3CC[C@H]4C[C@@H](O[C@@H]5O[C@H](CO)[C@H](O[C@@H]6O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]7OC[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]7O)[C@H]6O[C@@H]6O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](O[C@@H]7O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]7O)[C@H]6O)[C@H](O)[C@H]5O)[C@H](O)C[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]21C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Digitonin
Namenshinweis Approx. 50% (TLC)
Schmelzpunkt 240.0°C
Glührückstand 0.3% max
Verpackung Glasflasche
Menge 5 g
Merck Index 15,318
Spezifischer Drehzustand −54.00 (20.00°C c=3,in methanol)
Spezifische Drehung − 54.00
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: practically insoluble in chloroform and ether,1gr dissolves in 57mL abs. alcohol,in 220mL 95%,alcohol
Formelmasse 1229.33
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Digitonin
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H311-Giftig bei Hautkontakt.
  • H331-Giftig bei Einatmen.
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.