Learn More
Digitonin, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11451531 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
200 mg
500 mg
Packungsgröße:
500 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11451531 200 mg -
11461531 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11451531 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0215948082
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Wird zur Solibilisierung von Rezeptoren und zur Permeabilisierung von zellulären und nukleären Membranen verwendet. Digitonin, MP Biomedicals ist ein mildes, nichtionisches Detergens, das die Plasmamembranen eukaryotischer Zellen durch Komplexbildung mit Membrancholesterin und anderen unkonjugierten Molekülen permeabilisiert.& Sei
Digitonin has following uses:
  • Cholesterol determination
  • Use of digitonin-permeabilized adipocytes for cAMP studies
  • Solubilization of membrane proteins
  • The water soluble form can be used for the isolation of mitotic chromosomes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 11024-24-1
Summenformel C56H92O29
Molekulargewicht (g/mol) 1229.32
MDL-Nummer MFCD00077729
InChI-Schlüssel UVYVLBIGDKGWPX-QYLWGQLPSA-N
Synonym digitonin
PubChem CID 102004607
IUPAC-Name (2S,3R,4S,5S,6R)-2-{[(2S,3R,4S,5S,6R)-2-{[(2S,3R,4S,5R,6R)-2-{[(2R,3R,4R,5R,6R)-4,5-Dihydroxy-2-(hydroxymethyl)-6-[(1'R,2R,2'S,3'S,4'R,7'S,8'R,9'S,12'S,13'S,15'R,16'R,18'S)-5,7',9',13'-tetramethyl-5'-oxaspiro[oxan-2,6'-pentacyclo[10.8.0.0²,⁹.0⁴,⁸.0¹³,¹⁸]icosan]-3',15'-dioloxy]oxan-3-yl]oxy}-5-hydroxy-6-(hydroxymethyl)-4-{[(2S,3R,4S,5R)-3,4,5-trihydroxyoxan-2-yl]oxy}oxan-3-yl]oxy}-3,5-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-4-yl]oxy}-6-(hydroxymethyl)oxan-3,4,5-triol
SMILES C[C@H]1[C@H]2[C@@H](O[C@]11CCC(C)CO1)[C@@H](O)[C@H]1[C@@H]3CC[C@H]4C[C@@H](O[C@@H]5O[C@H](CO)[C@H](O[C@@H]6O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]7OC[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]7O)[C@H]6O[C@@H]6O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](O[C@@H]7O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]7O)[C@H]6O)[C@H](O)[C@H]5O)[C@H](O)C[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]21C
Spezifikation
Physikalische Form Weißes Pulver
Schmelzpunkt 230°C to 240°C (decomposition)(literature)
Menge 200 mg
Spezifische Drehung [α]20/D −54°, c = 2.8 in methanol (Lit.)
Löslichkeitsinformationen Soluble in boiling water (1g/10mL). Heat for 15 minutes at 98°C. Cool and place at 4°C for 3 hrs and filter off any precipitate. Soluble in absolute alcohol (1g/57mL) and 95% alcohol (1g).
Formelmasse 1229.3
Concentration or Composition (by Analyte or Components) CriticalMicelle Concentration (CMC) <0.5mM (20–25°C) (Lit.)