Learn More
Applied Biosystems™ DigitalSuite™ Software
Die DigitalSuite™ Software ist ein hochmodernes Analysepaket, das speziell für die Optimierung der Analyse und Interpretation digitaler Daten entwickelt wurde, die mit einem QuantStudio™ Digital PCR Kit auf einem QuantStudio™ 12K Flex Gerät erzeugt wurden.
Marke: Applied Biosystems™ 4472103
Beschreibung
Die Software ist eng in die Geräteplattform integriert und bietet einen nahtlosen Arbeitsablauf vom Anfang bis zum Ende des Experiments, sodass der Anwender digitale Daten einfach und schnell in experimentelle Studien importieren kann. Mit dieser Software kann der Anwender auch die Versuchsplattenkonfiguration festlegen, absolute Ergebnisse in Kopien pro Probe erzeugen, einschließlich 95 %ige Konfidenzintervalle um diese Schätzung herum, direkt auf Echtzeitdaten für Daten-QK-Zwecke zugreifen und die Daten für weitere nachgelagerte Analysen exportieren.
Hauptvorteile:
• Nahtlose Integration in QuantStudio™ Software zur Datenerfassung und -analyse
• Ein-Klick-Start aus der QuantStudio™ Software
• Das studienbasierte Format, das mit anderer QuantStudio™ Software konsistent ist, reduziert die Notwendigkeit, neue Funktionen zu erlernen
• Optimierter Arbeitsablauf
• Weniger Antwortschritte vereinfachen die Analyse
• Direkte Berechnung der Zielkopien/µl liefert absolute Zielquantifizierung
• Der Zugriff auf Echtzeitdaten aus der DigitalSuite™ Software ermöglicht die direkte Überprüfung kritischer Daten durch den Benutzer während des QC-Prozesses
• Umfangreiche Datenvisualisierung
• Ansicht von Platten-Heatmaps, Balkendiagrammen und Cluster-Plots
• Verwenden Sie visuelle Schnittstellen, um Daten interaktiv zu erkunden
• Anwenderkonfigurierbar
• Voreingestellte Standardwerte können an die Bedürfnisse des Anwenders angepasst werden und unterstützen so eine Vielzahl von Versuchsplänen und Analyseanforderungen
Spezifikation
QuantStudio™ 12 k Flex | |
Software | |
Begriff |
QuantStudio™ | |
Windows 7, Windows XP |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.