Learn More
Thermo Scientific™ Zubehör für digitale und Touchscreen-Trockenbäder
Artikelnummer. 15322205 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
No. of Places:
6
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15322205
Marke: Thermo Scientific™ 88870109
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Kann verwendet werden mit: Thermo Scientific™ Digitale Trockenbäder/Heizblöcke mit Touchscreen (keine kompakten Modelle)
Erhöhen Sie die Vielseitigkeit des Labors mit den Thermo Scientific™ digitalen Blockthermostaten, die eine Reihe an Konfigurationen mit austauschbaren modularen Blocks für eine Vielzahl von Anwendungsansprüchen bieten. Konzipiert für grundlegende bis fortgeschrittene Anwendungen mit einer maximalen Temperatur von 130 °C, mit Zeitschaltuhr, erhältlich in Größen von 1, 2 und 4 Blöcken.
  • Garantie: 2 Jahre
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung Heizblock 6 x 25 mm
Zur Verwendung mit (Geräte) Thermo Scientific™ Digitale Trockenbäder/Heizblöcke mit Touchscreen (keine kompakten Modelle)
Aufnahmevermögen 6 x 25mm
Beleuchtung LED
No. of Places 6
Typ Block
Abmessungen (L x B x H) 76 x 124 x 39 mm (3 x 4,9 x 1,5 Zoll)
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.