Learn More
Thermo Scientific™ Block, 8 x 20 mm Durchm., für Trockenbäder/Heizblöcke (digital und mit Touchscreen)
Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
No. of Places:
8
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Erreichen Sie maximale Flexibilität für Ihre Thermo Scientific™ Trockenbäder/Heizblöcke mit einer Vielzahl an Zubehörteilen für jede Anwendung.
- Garantie: 2 Jahre
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Block mit 8 x 20 mm Durchm. |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Thermo Scientific™ Digitale Trockenbäder/Heizblöcke mit Touchscreen (keine kompakten Modelle) |
| Aufnahmevermögen | 8 x 20mm |
| Beleuchtung | LED |
| No. of Places | 8 |
| Typ | Block |
| Abmessungen (L x B x H) | 76 x 124 x 39 mm (3 x 4,9 x 1,5 Zoll) |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.