Learn More
Thermo Scientific™ Zubehör für digitale und Touchscreen-Trockenbäder
Alle ansehen Thermo Scientific ProdukteBeschreibung
Erhöhen Sie die Vielseitigkeit des Labors mit den Thermo Scientific™ digitalen Blockthermostaten, die eine Reihe an Konfigurationen mit austauschbaren modularen Blocks für eine Vielzahl von Anwendungsansprüchen bieten. Konzipiert für grundlegende bis fortgeschrittene Anwendungen mit einer maximalen Temperatur von 130 °C, mit Zeitschaltuhr, erhältlich in Größen von 1, 2 und 4 Blöcken.
Thermo Scientific digitale Trockenbäder sind in einer Reihe von Konfigurationen erhältlich und fassen 1, 2 und 4 austauschbare modulare Blöcke, um eine Vielzahl an Gefäßen aufnehmen und verschiedene Anwendungen durchführen zu können.
- Digitale Steuerung und Anzeige von Zeit und Temperatur
- Fortschrittlicher interner Temperatursensor für außerordentliche Temperaturgenauigkeit und -steuerung
- Präzise Temperatursteuerung mit PID-Kreislauf
- Eine Temperaturkalibrierung ermöglicht den Ausgleich der Temperatur auf den gewünschten Wert
- Die Zeitschaltuhr ermöglicht dem Anwender die genaue Überwachung der Heizzeit
- Große Auswahl an Heizblöcken aus Aluminiumlegierungen bieten Vielseitigkeit und ermöglichen leichte Reinigung und Desinfizierung
- Die pulverbeschichtete Stahlkonstruktion gewährleistet eine lange Haltbarkeit
- Integrierter Übertemperaturschutz garantiert die Sicherheit der Proben und des Anwenders
- Anpassung der Temperaturabweichung
Anwendungen:
- Probenvorbereitung
- Enzymkonservierung
- Enzym-Substrat-Reaktionen
- DNA-Amplifikation
- Elektrophoresegel-Degeneration
- Serumkoagulation
Erforderliches Zubehör:
- Das Gerät muss mit mindestens einem Block bestellt werden.
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Temperaturfühler, PT1000 |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Thermo Scientific™ Trockenbäder/Heizblöcke mit Touchscreen |
| Beleuchtung | LED |
| Material | Stahl |
| Temperaturbereich (metrisch) | 130 °C |
| Typ | Trockenbad-Thermometer |