Learn More
Thermo Scientific™ Zubehör für digitale und Touchscreen-Trockenbäder
Alle ansehen Thermo Scientific ProdukteBeschreibung
Erhöhen Sie die Vielseitigkeit des Labors mit den Thermo Scientific™ digitalen Blockthermostaten, die eine Reihe an Konfigurationen mit austauschbaren modularen Blocks für eine Vielzahl von Anwendungsansprüchen bieten. Konzipiert für grundlegende bis fortgeschrittene Anwendungen mit einer maximalen Temperatur von 130 °C, mit Zeitschaltuhr, erhältlich in Größen von 1, 2 und 4 Blöcken.
- Garantie: 2 Jahre
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | PCR-Plattenblock ohne Rand, 96-Well |
| Kapazität (metrisch) | 0,2 ml |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Thermo Scientific™ Digitale Trockenbäder/Heizblöcke mit Touchscreen (keine kompakten Modelle) |
| Aufnahmevermögen | 1 x 96-Well-PCR-Platte ohne Rand |
| Beleuchtung | LED |
| Material | Stahl |
| No. of Places | 96 |
| Temperaturbereich (metrisch) | 130 °C |
| Typ | Block |
| Abmessungen (L x B x H) | 76 x 124 x 39 mm (3 x 4,9 x 1,5 Zoll) |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.