Learn More
Thermo Scientific™ Block, 24 x 13 mm Durchm., für Trockenbäder/Heizblöcke (digital und mit Touchscreen)
Artikelnummer. 15382195 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
No. of Places:
24
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15382195
Marke: Thermo Scientific™ 88870105
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Kann verwendet werden mit: Thermo Scientific™ Digitale Trockenbäder/Heizblöcke mit Touchscreen (keine kompakten Modelle)
Erreichen Sie maximale Flexibilität für Ihre Thermo Scientific™ Trockenbäder/Heizblöcke mit einer Vielzahl an Zubehörteilen für jede Anwendung.
  • Garantie: 2 Jahre
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung Block mit 24 x 13 mm Durchm.
Zur Verwendung mit (Geräte) Thermo Scientific™ Digitale Trockenbäder/Heizblöcke mit Touchscreen (keine kompakten Modelle)
Aufnahmevermögen 24 x 13mm
Beleuchtung LED
No. of Places 24
Typ Block
Abmessungen (L x B x H) 76 x 124 x 39 mm (3 x 4,9 x 1,5 Zoll)
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.