Learn More
Karl Hecht™ Digitales Thermometer
Artikelnummer. 10125921
Ansicht ändern
Click to view available options
Display:
LCD
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Display Packungsgröße
10125921 LCD 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10125921 Lieferant Karl Hecht™ Lieferanten-Nr. 43232010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    73.80 CHF
    47.81 CHF / 1 Stück
    Sparen 25.99 CHF
    35% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 24-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Mehrzweckthermometer mit Edelstahlfühler und Verlängerungskabel. Karl Hecht™ Digitales Thermometer ist mit einer Vielzahl nützlicher Funktionen ausgestattet.
  • Verlängerungskabel: 100 cm.
  • Metallsonde: 10 cm.
  • Länge der Metallsonde und des Griffs: 19 cm
  • Temperaturmessbereich: -50 °C °bis +260 °C.
  • Temperaturanzeigeauflösung: 0,1 °C °bis 0,5 °C.
  • LCD-Display.
  • Wählbar für Celsius oder Fahrenheit.
  • Einstellbar für lange oder kurze Messzyklen.
  • Maximal-Minimal-Anzeige mit Temperaturanzeige, programmierbar.
  • Signalanzeige für niedrigen Batteriestand.
  • Countdown-Timer 99 Std., 59 Min.
  • Mit Akku und Gebrauchsanweisung.
Spezifikation
Enthält 1.5 V AAA Akku und Gebrauchsanweisung
Länge (metrisch) Kabel 100 cm
Länge (metrisch) Sonde 13 cm
Material Edelstahl
Auflösung ± 0.1 °C zwischen −19.9 °C und 199.9 °C, sonst ± 1 °C
Display LCD