Learn More
Thermo Scientific™ SpeedVac™ Systeme der Digitalserie
Die beiden Modelle der Thermo Scientific™ Digital Series SpeedVac™-Systeme eignen sich für grundlegende Aufgaben in der Molekularbiologie und organischen Chemie.
Spezifikation
| Kammermaterial | PTFE-beschichtetes Aluminium |
|---|---|
| Temperaturbereich (metrisch) | 35 °C° bis 85 °C° |
| Größe der Auslassöffnung | Standard |
| Aufnahmevermögen | 0,4 bis 100 ml-Röhrchen, 2 Mikrotiterplatten |
| Infrarotlampen in der Kammer | Keine |
Beschreibung
Die beiden Modelle der Thermo Scientific™ Digital Series SpeedVac™-Systeme eignen sich für grundlegende Aufgaben in der Molekularbiologie und organischen Chemie, die über digitale Programmierung verfügen.
Platzsparende Bauweise:
- Automatisches Entlüftungsventil für unbeaufsichtigten Start/Stopp
- Digitale Anzeige der Parameter zur einfachen, reproduzierbaren Auswahl
- Unabhängige Zeitschaltuhren zur Kontrolle von Heizung und Laufzeit
- PTFE-beschichtete Kammer für eine hohe chemische Beständigkeit und zur einfachen Reinigung
- Kombinierbar mit einer geeigneten Kühlfalle, Vakuumpumpe oder Chemikalienfalle für ein komplettes Aufkonzentrations- und Trocknungssystem
Merkmale des SPD111V:
- Grundlegende molekularbiologische Anwendungen mit höherer Kapazität der Mikrotiterplatten
- Einfache Anzeige und Programmierung
Merkmale des SPD121P:
- Verbesserte Verdunstung, kompatibel mit organischen Substanzen
- Radiente Glasabdeckung zur Beschleunigung der Verdampfung und Verkürzung der Trocknungszeit
- Der Vakuumendpunktmodus beendet den Betrieb bei Erreichen des voreingestellten Vakuumniveaus
- Digitale Anzeige von Vakuum, Temperatur und Zeit
Bestellinformationen:
Kann mit 230 V/50 Hz betrieben werden. Die Rotoren sind für die verschiedensten Anwendungen und Röhrchengrößen erhältlich (separat bestellbar).
Spezifikation
| PTFE-beschichtetes Aluminium | |
| Standard | |
| Keine | |
| Aus, 35–80 °C in 5 °C-Schritten | |
| Keine | |
| 360 mm | |
| 460 mm | |
| 330 mm |
| 35 °C° bis 85 °C° | |
| 0,4 bis 100 ml-Röhrchen, 2 Mikrotiterplatten | |
| Keine | |
| 1 min. bis 10 h | |
| 14 Zoll | |
| 18 Zoll | |
| 13 Zoll | |
| 20 kg |