Learn More
Brannan™ Digitales Quick-Set Maximum-Minimum-Thermometer
Artikelnummer. 17371580
Ansicht ändern
Click to view available options
Temperaturbereich (metrisch):
-20°C bis +50 °C
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Temperaturbereich (metrisch) Packungsgröße
17371580 -20°C bis +50 °C 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17371580 Lieferant Brannan™ Lieferanten-Nr. 12/430/3
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    16.95 CHF
    15.47 CHF / 1 Stück
    Sparen 1.48 CHF
    8% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Verfügbar ab: 18-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Für Analysezwecke geeignetes, robustes, aktualisiertes Maximum-Minimum-Thermometer mit analogem Design und digitalem LCD-Display für verbesserte Genauigkeit und Ablesbarkeit
  • Einzigartiges Design von Brannan
  • Die Dreifachanzeige zeigt gleichzeitig die maximale, minimale und aktuelle Temperatur an.
  • Das ideale Gerät für effektive Temperaturüberwachung
  • Hohe Genauigkeit
  • Bereich –20 bis +50 °C/F (umschaltbar)
  • Klares, gut ablesbares LCD
  • Aufhängehaken
  • Doppelskala °C und °F
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität CE, RoSH und WEEE
Displaymaße 53 x 15 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Gleichzeitige Information über Höchst-, Ist- und Mindesttemperatur
Höhe (angloamerikanisch) 8,19 in.
Höhe (metrisch) 20,8 cm
Länge (metrisch) 7 cm
Material Kunststoff
Auflösung 0.1°C
Gewicht (angloamerikanisch) 0,37 lb.
Länge (angloamerikanisch) 2,75 in.
Beschreibung Weiß
Max. Temperatur (angloamerikanisch) 122 °F
Max. Temperatur (metrisch) 50 °C
Min. Temperatur (angloamerikanisch) -4 °F
Min. Temperatur (metrisch) -20 °C
Temperaturbereich (angloamerikanisch) –4 bis +122 °F
Temperaturbereich (metrisch) -20°C bis +50 °C
Calibrated Ja
Akkulaufzeit 2 Jahre
Akkutyp 1x AAA
Genauigkeit ±1 °C
Unterteilung 0,1 °C
Display LCD
Breite (metrisch) 7,8 cm