Learn More
Scientific Industries Digital MicroPlate Genie Pulse
Artikelnummer. 12693115
Ansicht ändern
Click to view available options
Aufnahmevermögen:
1 Mikroplatte
4 Mikrotiterplatten
Plattformausführung:
Einzel-Mikrotiterplatten-Halter
Multi-Mikroplatten-Tablett
Abmessungen (L x B x H):
16,5 x 16,5 x 16,5 cm
33.5 x 23.9 x 16,5 cm
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Aufnahmevermögen Plattformausführung Abmessungen (L x B x H) Packungsgröße
12693115 1 Mikroplatte Einzel-Mikrotiterplatten-Halter 16,5 x 16,5 x 16,5 cm 1 Stück
12603125 4 Mikrotiterplatten Multi-Mikroplatten-Tablett 33.5 x 23.9 x 16,5 cm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12693115 Lieferant Scientific Industries Lieferanten-Nr. 83041395
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
The Digital MicroPlate Genie Pulse offers precise speed control and true pulsing action for a more random motion, resulting in thorough mixing.
  • Aggressive mixing speed for complete and uniform mixing in any microplate format
  • Small vortexing orbit of 1.0 mm for thorough mixing, regardless of sample viscosity, even in 384-well plates
  • Speed and orbit combine to offer true vortexing action in each well of a microplateAccept holders for PCR plates utilizing accessory kit (sold separately)
  • Programmable pulsing time between 0 to 99 minutes
  • Functional in cold rooms and incubators for temperature sensitive applications
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Orbit 1 mm
Tragkraft (metrisch) 0.5 kg
Drehzahlbereich 500 to 2850 rpm
Spannung 230 V
Temperaturbereich (metrisch) 0°C to 38°C
Stromstärke 0,5 A
Aufnahmevermögen 1 Mikroplatte
Produkttyp Microplate Shaker
Zertifizierung/Konformität CE
Steckertyp EU Plug
Temperaturbereich (angloamerikanisch) 32°F to 100°F
Frequenz 50 Hz
Abmessungen (L x B x H) 16,5 x 16,5 x 16,5 cm
Länge (angloamerikanisch) Plattform 6.5 in.
Länge (metrisch) Plattform 165 mm
Breite (angloamerikanisch) Plattform 6.5 in.
Breite (metrisch) Plattform 165 mm
Versandgewicht (angloamerikanisch) 7 lb.
Versandgewicht (metrisch) 3.2 kg
Gewicht (angloamerikanisch) 6.6 lb.
Gewicht (metrisch) 3 kg
Reglertyp Digital
Modell Digital MicroPlate Genie Pulse
Display LCD
Luftfeuchtigkeitsbereich 95%
Enthält Microplate Mixer, Mat
Motortyp Spaltpol
Plattformausführung Einzel-Mikrotiterplatten-Halter
Zeitschaltbereich 0 bis 99 min oder Dauerbetrieb