Learn More
Aalborg™ Digitaler Massendurchflussmesser
Artikelnummer. 13507360
Click to view available options
Luftstromrate:
0 bis 10 ml/min.
20 bis 50 l/min
Modell:
Digitaler Massendurchflussmesser
Edelstahl-Massendurchflussmesser
Gesamtluft-Massendurchflussmesser
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 13507360
Marke: Aalborg™ DFM37SVAL2AB5/3OB33SS
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Verwenden Sie eine lokale Tastatur mit vier Tasten und ein LCD-Display, um auf alle Funktionen des Durchflussmessers zuzugreifen. Der Aaalborg™ digitale Massendurchflussmesser Aalborg unterstützt automatische Nullpunktverschiebungen der Sensoren.
  • Multi-drop capability of up to 255 units (for RS-485 option)
  • Stores calibration data for up to ten different gases
  • Supports ten different engineering units including user defined
  • Programmable 12 digits totalizer indicates total gas volume
  • Flow alarm limits for high, low gas flow with relay output
  • Pressure Alarm limits for high, low gas pressure with relay output
  • Temperature alarm limits for high low gas temperature with relay output
  • Four button keypad large 128 x 64 graphical LCD with back light
  • Digital (RS-232 or RS-485), analog outputs operate simultaneously
  • Internal conversion factors for up to 32 gases
  • Automatic zero adjustment
  • Self-diagnostic tests
Certifications
NIST
Spezifikation
Typ Durchflussmesser
Genauigkeit ± 1 %
Luftstromrate 20 bis 50 l/min
Nenndruck 5 to 100 psig
Anschlüsse 0,63 cm (0,25 in.) Standard-Anschlussstücke
Modell Digitaler Massendurchflussmesser
Wiederholgenauigkeit ±0,15% (Endwert)
Temperatur (angloamerikanisch) 32 °F bis 122 °F
Temperatur (metrisch) 0 °C bis 50 °C