Learn More
Thermo Scientific™ Digitales Schüttel-Trockenbad
Artikelnummer. p-6091910 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Elektrische Anforderungen:
230 V, 50/60 Hz
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15298844
Marke: Thermo Scientific™ 88880028
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Ein Thermo Scientific™ Digitales beheiztes Schüttel-Trockenbad eignet sich als Trockenbad, Schüttler oder beides.
Erhöhen Sie die Vielfältigkeit Ihres Labors: mit den Thermo Scientific™ Digital-Trockenbädern/Heizblöcken. Diese Geräte können sowohl als Trockenbad oder Schüttler als auch kombiniert als Trockenbad/Schüttler genutzt werden.
Die PID-Regelung gewährleistet konsistente Schüttelresultate und eine präzise Temperaturregelung.
  • Drehzahlbereich von 150 bis 1500 U/min (blockabhängig)
  • Programmspeicher:
    • 10 Programme, bis zu 10 Schritte pro Programm
    • Die Intervallschüttelfunktion ermöglicht Schütteln und Nicht-Schütteln im selben Programm.
  • Zwei verschiedene Timing-Modi:
    • Erst nach Erreichen der gewünschten Starttemperatur starten
    • Sofort nach Einstellen des Timers starten
  • Flaches Design
  • Leicht auswechselbare Blöcke in verschiedenen Größen für maximale Flexibilität
Warranty
2 Jahre
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität CE
Reglertyp Regelung mit PID
Kapazität (metrisch) 0,5 ml; 1,5 ml, 50 ml
Beleuchtung LED
No. of Places 96
Steckertyp Kabel-Set mit verschiedenen Steckern
Temperaturbereich (metrisch) Umgebungstemperatur: +5 °C bis 100 °C
Typ Plattformschüttler
Display Digital
Anzahl Blöcke Nicht mitgeliefert, separat zu erwerben
Geschwindigkeit 150 bis 1,500 U/min (96-Well Block); 150 bis 1,200 U/min (Blöcke für 0.5 ml-, 1.5 ml- und 50 ml-Röhrchen)
Temperaturgenauigkeit 0.5 °C (0.9 °F) bei 80 °C
Gewährleistung 2 Jahre
Abmessungen (L x B x H) 13.1 x 10.9 x 6.7 in. (334 x 276 x 170 mm)
Durchmesser (metrisch) Orbit 2 mm
Versandgewicht (angloamerikanisch) 18,3 lb.
Versandgewicht (metrisch) 8.3 kg
Elektrische Anforderungen 230 V, 50/60 Hz
Spannung 230 V
Frequenz 50/60 Hz
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.